Få mere at vide
3-Methylcyclopentanon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methylcyclopentanone |
| CAS | 1757-42-2 |
| Molekylær formel | C6H10O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | (±)-3-Methylcyclopentanone, 1-Methyl-3-cyclopentanone, 3-Methyl-1-cyclopentanone, 3-Methylcyclopentanone, NSC 25212 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O/c1-5-2-3-6(7)4-5/h5H,2-4H2,1H3 |
| SMIL | CC1CCC(=O)C1 |
| IUPAC navn | 3-methylcyclopentan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 98.14 |
| Formel vægt | 98.0732 |