Få mere at vide
3-Methylcyclopentanon, 99%
Artikelnummer. 11391767
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11391767 5 g 5g
11381767 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391767 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04940.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1757-42-2 | C6H10O | 98,145 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1757-42-2
Molekylær formel C6H10O
Molekylvægt (g/mol) 98.145
MDL nummer MFCD00001416
InChI nøgle AOKRXIIIYJGNNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylcyclopentanone, cyclopentanone, 3-methyl, dl-3-methylcyclopentanone, 3-methyl-1-cyclopentanone, cyclopentanone, 3-methyl-, r, 3-methylcyclopentanone, +/-, acmc-20apjx, 3-methyl cyclopentanone, 3-methyl-cyclopentanone, acmc-1ba4k
PubChem CID 15650
IUPAC navn 3-methylcyclopentan-1-on
SMIL CC1CCC(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylcyclopentanone
Smeltepunkt -58 °C
Tæthed 0.914
Kogepunkt 144 °C til 146 °C
Flammepunkt 36 °C (96 °F)
Brydningsindeks 1.434
Mængde 5 g
FN nummer UN1224
Beilstein 1305074
Formel vægt 98.15
Procent renhed 99%