Få mere at vide
3-Methylcyclopentane-1,2-dione, 98+%
Artikelnummer. 11389459
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11389459 10 g 10g
11399459 50 g 50g
11483963 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11389459 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10255.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 765-70-8 | C6H8O2 | 112.128 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 765-70-8
Molekylær formel C6H8O2
Molekylvægt (g/mol) 112.128
MDL nummer MFCD00001417
InChI nøgle OACYKCIZDVVNJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1,2-cyclopentanedione, 1,2-cyclopentanedione, 3-methyl, methylcyclopentenolone diketo form, fema no. 2700, methylcyclopentenolone natural, kentonarome, benzil-related compound, 45, 3-methyl-1,2-cyclopentanedione maple lactone, maple lactone mcp, methyl-cyclopentenolone
PubChem CID 61209
IUPAC navn 3-methylcyclopentan-1,2-dion
SMIL CC1CCC(=O)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylcyclopentane-1,2-dione
Smeltepunkt 103°C to 107°C
Mængde 10 g
Beilstein 2076520
Formel vægt 112.13
Procent renhed ≥98%