Få mere at vide
3-Methylcyclohexanone, 97%
Artikelnummer. 10543291 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10543291 100 g Glasflaske 100g
10366480 5 g Glasflaske 5g
10459050 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10543291 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 126631000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 591-24-2 | C7H12O | 112.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 591-24-2
Molekylær formel C7H12O
Molekylvægt (g/mol) 112.17
MDL nummer MFCD00001639
InChI nøgle UJBOOUHRTQVGRU-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-methylcyclohexanone, cyclohexanone, 3-methyl, methyl-3 cyclohexanone-1, 3-methyl cyclohexanone, methyl-3 cyclohexanone-1 french, m-methylcyclohexanone, r-3-methylcyclohexanone, +-3r-3-methylcyclohexanone, cyclohexanone, 3-methyl-, r, cyclohexanone, 3-methyl-, s
PubChem CID 11567
IUPAC navn 3-methylcyclohexan-1-on
SMIL CC1CCCC(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylcyclohexanone
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -73.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9150g/mL
Kogepunkt 169.0°C to 170.0°C
Flammepunkt 48°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H9(=O)
Brydningsindeks 1.4440 to 1.4460
Mængde 100 g
Beilstein 07, 15
Specifik vægtfylde 0.915
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 112.17
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methylcyclohexanone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.