Få mere at vide
3-methylcyclohexan-1,2-dion, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465227
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11465227 25 g 25g
11455227 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11465227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22623.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3008-43-3 | C7H10O2 | 126.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3008-43-3
Molekylær formel C7H10O2
Molekylvægt (g/mol) 126.16
MDL nummer MFCD00209518
InChI nøgle JDXJKLGWPNXSHL-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-methyl-1,2-cyclohexanedione, 1,2-cyclohexanedione, 3-methyl, 1-methyl-2,3-cyclohexadione, coffee dione, fema no. 3305, methylcyclohexanedione, acmc-1cmqp, dsstox_cid_27675, dsstox_rid_82493, dsstox_gsid_47675
PubChem CID 3321360
IUPAC navn 3-methylcyclohexan-1,2-dion
SMIL CC1CCCC(=O)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylcyclohexane-1,2-dione
Smeltepunkt 57°C to 59°C
Kogepunkt 69°C to 72°C (1 mmHg)
Mængde 25 g
Formel vægt 126.16
Procent renhed ≥98%