Få mere at vide
3-Methylcrotonylglycine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16434768
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16434768 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 16434768 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY113232
MedChemExpress 3-Methylcrotonylglycine is an acyl glycine, a normal amino acid metabolite found in urine.
3-Methylcrotonylglycine is an acyl glycine, a normal amino acid metabolite found in urine.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylcrotonylglycine
CAS 33008-07-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C7H11NO3
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (1590.63 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 12.5 mg/mL (79.53 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)CNC(/C=C(C)\C)=O
Molekylvægt (g/mol) 157.17
Mængde 10 mg
Formel vægt 157.17
Procent renhed 99.25%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism