missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Methylcrotonyl Glycine, TRC

Artikelnummer. 30137126
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137126 250 mg
30009556 50 mg
30005738 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137126 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM294540250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 33008-07-0
Molekylær formel C7 H11 N O3
Molekylvægt (g/mol) 157.17
Synonym Glycine, N-(3-methyl-1-oxo-2-buten-1-yl)- (ACI), Glycine, N-(3-methyl-1-oxo-2-butenyl)- (9CI), Glycine, N-(3-methylcrotonoyl)- (8CI), N-(3-Methyl-1-oxo-2-buten-1-yl)glycine (ACI), 2-(3-Methylbut-2-enamido)acetic acid, 3-Methylcrotonylglycine, N-(3,3-Dimethylacrylyl)glycine, β-Methylcrotonylglycine, N-(3-Methylcrotonyl)glycine
IUPAC navn 2-amino-5-methyl-3-oxohex-4-enoic acid
SMIL CC(=CC(=O)C(N)C(=O)O)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Methylcrotonyl Glycine
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C7H11NO3/c1-4(2)3-5(9)6(8)7(10)11/h3,6H,8H2,1-2H3,(H,10,11)
Mængde 250 mg
Formel vægt 157.0739
Procent renhed >95%
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.