missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Methylcrotonsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-2-butenoic Acid |
| CAS | 541-47-9 |
| Molekylær formel | C5 H8 O2 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 2-Butenoic acid, 3-methyl-, Crotonic acid, 3-methyl- (8CI), 3-Methyl-2-butenoic acid, 3,3-Dimethylacrylic acid, 3-Methylcrotonic acid, NSC 2549, NSC 97179, Senecioic acid, β,β-Dimethylacrylic acid, β-Methylcrotonic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O2/c1-4(2)3-5(6)7/h3H,1-2H3,(H,6,7) |
| SMIL | CC(=CC(=O)O)C |
| IUPAC navn | 3-methylbut-2-enosyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 100.116 |
| Formel vægt | 100.052 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?