Få mere at vide
3-methylcinnolin-5-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10110652
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10110652 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10734013 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10505374 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10110652 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RJC02157CB
Kemiske identifikatorer
CAS 300690-74-8
Molekylær formel C9H9N3
Molekylvægt (g/mol) 159.19
MDL nummer MFCD00466524
InChI nøgle HOJQDQQMHMVETF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5310645
IUPAC navn 3-methylcinnolin-5-amin
SMIL CC1=NN=C2C=CC=C(N)C2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylcinnolin-5-amine
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 3-methyl-cinnolin-5-ylamine, 5-cinnolinamine, 3-methyl, 3-methyl-5-cinnolinamine, 3-methylcinnoline-5-ylamine, maybridge1_006688, 5-cinnolinamine,3-methyl, cambridge id 5256404, 3-methylcinnolin-5-yl amine, 5-amino-3-methyl-1,2-benzodiazine
Formel vægt 159.19
Procent renhed 95%