Få mere at vide
3-Methylcinnamic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10451681 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10451681 10 g Glass bottle 10g
1 options
Artikelnummer. 10451681 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 296940100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylcinnamic acid
Navn note 98%
CAS 3029-79-6
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 116°C to 119°C
Farve White
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C10H10O2
Lineær formel CH3C6H4CH=CHCO2H
MDL nummer MFCD00016844
Mængde 10 g
Synonym 3-methylcinnamic acid, m-methylcinnamic acid, e-3-m-tolyl acrylic acid, 3-m-tolyl acrylic acid, 2e-3-3-methylphenyl acrylic acid, 2e-3-3-methylphenyl prop-2-enoic acid, cinnamic acid, m-methyl, 3-methylcinnamic acid, predominantly trans, 2e-3-3-methylphenyl-2-propenoic acid, 2-propenoic acid, 3-3-methylphenyl-, 2e
InChI nøgle JZINNAKNHHQBOS-AATRIKPKSA-N
SMIL CC1=CC=CC(=C1)C=CC(=O)O
IUPAC navn (E)-3-(3-methylphenyl)prop-2-enoic acid
Molekylvægt (g/mol) 162.19
PubChem CID 2063448
ChEBI CHEBI:61118
Formel vægt 162.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methylcinnamic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.