Få mere at vide
3-Methylcatechol, 97%
Artikelnummer. p-7082070
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11479433
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12324.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 488-17-5 | C7H8O2 | 124.139 g/mol
Anvendes i organisk syntese. Anvendes til syntese af antibakterielt middel, antioxidanter, Som polymerhæmmer, stabilisator, smagsstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes i organisk syntese. Anvendes til syntese af antibakterielt middel, antioxidanter, Som polymerhæmmer, stabilisator, smagsstoffer.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 488-17-5
Molekylær formel C7H8O2
Molekylvægt (g/mol) 124.139
MDL nummer MFCD00016435
InChI nøgle PGSWEKYNAOWQDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylcatechol, 2,3-dihydroxytoluene, 3-methylpyrocatechol, 1,2-benzenediol, 3-methyl, 2,3-toluenediol, dihydroxytoluene, pyrocatechol, 3-methyl, catechol, 3-methyl, 1,2-dihydroxy-3-methylbenzene, 3-methyl-1,2-benzenediol
PubChem CID 340
ChEBI CHEBI:18404
IUPAC navn 3-methylbenzen-1,2-diol
SMIL CC1=C(C(=CC=C1)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylcatechol
Smeltepunkt 62°C to 68°C
Kogepunkt 241°C
Flammepunkt 140°C (284°F)
Mængde 25 g
Beilstein 774602
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 124.14
Procent renhed 98%