Få mere at vide
3-methylkatekol, 97%
Beskrivelse
Anvendes i organisk syntese. Anvendes til syntese af antibakterielt middel, antioxidanter, Som polymerhæmmer, stabilisator, smagsstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendes i organisk syntese. Anvendes til syntese af antibakterielt middel, antioxidanter, Som polymerhæmmer, stabilisator, smagsstoffer.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methylcatechol |
| Smeltepunkt | 62 °C til 68 °C |
| Kogepunkt | 241 °C |
| Flammepunkt | 140 °C (284 °F) |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 774602 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 124.14 |
| Procent renhed | 98% |