Få mere at vide
3-(Methylcarbamoyl)benzenboronsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7035424
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15429907
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H53141.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 832695-88-2 | C8H10BNO3 | 178.98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 832695-88-2
Molekylær formel C8H10BNO3
Molekylvægt (g/mol) 178.98
MDL nummer MFCD04038918
InChI nøgle FYFFPNFUVMBPRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-n-methylaminocarbonyl phenylboronic acid, 3-methylcarbamoyl phenyl boronic acid, 3-methylcarbamoyl benzeneboronic acid, 3-methylcarbamoyl phenylboronic acid, 3-n-methylaminocarbonyl benzeneboronic acid, 3-borono-n-methylbenzamide, boronic acid, 3-methylamino carbonyl phenyl, acmc-209prq, ksc496e8l
PubChem CID 2773524
IUPAC navn [3-(methylcarbamoyl)phenyl]borsyre
SMIL CNC(=O)C1=CC=CC(=C1)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Methylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Smeltepunkt 114°C to 124°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 178.98
Procent renhed 98%