Få mere at vide
3-(Methylcarbamoyl)benzenboronsyre, 98%
Artikelnummer. 15429907
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15429907 250 mg 250mg
15419907 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15429907 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53141.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 832695-88-2 | C8H10BNO3 | 178,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 832695-88-2
Molekylær formel C8H10BNO3
Molekylvægt (g/mol) 178.98
MDL nummer MFCD04038918
InChI nøgle FYFFPNFUVMBPRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-n-methylaminocarbonyl phenylboronic acid, 3-methylcarbamoyl phenyl boronic acid, 3-methylcarbamoyl benzeneboronic acid, 3-methylcarbamoyl phenylboronic acid, 3-n-methylaminocarbonyl benzeneboronic acid, 3-borono-n-methylbenzamide, boronic acid, 3-methylamino carbonyl phenyl, acmc-209prq, ksc496e8l
PubChem CID 2773524
IUPAC navn [3-(methylcarbamoyl)phenyl]borsyre
SMIL CNC(=O)C1=CC=CC(=C1)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Methylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Smeltepunkt 114 °C til 124 °C
Mængde 250 mg
Formel vægt 178.98
Procent renhed 98%