Få mere at vide
3-Methylbutyric-d9 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isovaleric Acid-d9 |
| CAS | 344298-81-3 |
| Molekylær formel | C5 2H9 H O2 |
| Mængde | 0.5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)/i1D3,2D3,3D2,4 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,2,3,4,4,4-hexadeuterio-3-(trideuteriomethyl)butanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 111.19 |
| Formel vægt | 111.1246 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |