Få mere at vide
3-Methylbutyric-2,2-d2 Acid, TRC
Artikelnummer. 30403131
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30403131 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30403131 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI91757150MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylbutanoic-2,2-D2 Acid
CAS 95927-02-9
Molekylær formel C5H8D2O2
Mængde 50 mg
Synonym Butanoic-2,2-d2 acid, 3-methyl- (9CI), 3-Methylbutyric-2,2-d2 acid, Isovaleric acid-2,2-d2, 3-Methylbutanoic-2,2-d2 acid, 3-Methylbutanoic-2,2-D2 acid
InChI formel InChI=1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)/i3D2
SMIL CC(C([2H])([2H])C(O)=O)C
IUPAC navn 3-methylbutanoic-2,2-d2 acid
Molekylvægt (g/mol) 104.15
Formel vægt 104.08