missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Methylbutyric-2,2-d2 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methylbutanoic-2,2-D2 Acid |
| CAS | 95927-02-9 |
| Molekylær formel | C5H8D2O2 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Butanoic-2,2-d2 acid, 3-methyl- (9 CI), 3-Methylbutyric-2,2-d2 acid, Isovaleric acid-2,2-d2, 3-Methylbutanoic-2,2-d2 acid, 3-Methylbutanoic-2,2-D2 acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)/i3D2 |
| SMIL | CC(C([2 H])([2 H])C(O)=O)C |
| IUPAC navn | 3-methylbutanoic-2,2-d2 acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 104.15 |
| Formel vægt | 104.08 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?