Få mere at vide
3-Methylbutyraldehyde-2,2-d2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methylbutyraldehyde-2,2-d2 |
| CAS | 352431-47-1 |
| Molekylær formel | C5 D2 H8 O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Butanal-2,2-d2','3-methyl- (9CI), 3-Methylbutyraldehyde-2,2-d2, 3-Methylbutyraldehyde-2,2-D2, 3-Methylbutanal-2,2-d2 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3/i3D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(C=O)C(C)C |
| IUPAC navn | 2,2-dideuterio-3-methylbutanal |
| Molekylvægt (g/mol) | 88.145 |
| Formel vægt | 88.086 |