Få mere at vide
(3-Methylbutyl)triphenylphosphonium Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3-Methylbutyl)triphenylphosphonium Bromide |
| CAS | 28322-40-9 |
| Molekylær formel | C23H26BrP |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Isopentyltriphenylphosphonium Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C23H26P.BrH/c1-20(2)18-19-24(21-12-6-3-7-13-21,22-14-8-4-9-15-22)23-16-10-5-11-17-23;/h3-17,20H,18-19H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Br-].CC(C)CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 3-methylbutyl(triphenyl)phosphanium;bromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 413.33 |
| Formel vægt | 412.0955 |