missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Methylbutyl Chloroformate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methylbutyl Chloroformate |
| CAS | 628-50-2 |
| Molekylær formel | C6H11ClO2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Isopentyl Chloroformate, Isopentyl Alcohol, Chloroformate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11ClO2/c1-5(2)3-4-9-6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)CCOC(=O)Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.6 |
| Formel vægt | 150.0448 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?