Få mere at vide
3-Methylbutyl Acetate-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methylbutyl Acetate-d3 |
| CAS | 1219804-75-7 |
| Molekylær formel | C7 D3 H11 O2 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 3-Methylbutyl Acetate-d3, Acetic-d3 Acid 3-Methylbutyl Ester, Acetic Acid 3-Methylbutyl Ester-D3 (acetyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H14O2/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3/i3D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)OCCC(C)C |
| IUPAC navn | 3-methylbutyl 2,2,2-trideuterioacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 133.2034 |
| Formel vægt | 133.1182 g/mol |
| Vis mere |