Få mere at vide
3-Methylbutanol, Solstice™
Artikelnummer. 16625873
Skift visning
Mængde:
200 L
Emballage:
Returtromle i rustfrit stål
Artikelnummer. Mængde Emballage
16625873 200 L Returtromle i rustfrit stål
1 options
Artikelnummer. 16625873 Leverandør Fluka Leverandørnr. 59090200L
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 98,5 % (GC)
ACS GENERELT BRUG OPLØSNINGSMIDLER
  • prisbillig løsning til applikationer såsom præparativ skala HPLC, rengøring og organisk syntese
  • velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC
  • variationer og mindske problemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
  • alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 123-51-3
Kogepunkt 131 °C til 132 °C
Flammepunkt 43 °C
Emballage Returtromle i rustfrit stål
Mængde 200 L
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
Procent renhed min. 98,5 %
Grad ACS opløsningsmidler til almindelig brug
Fysisk form Væske