Få mere at vide
3-Methylbutane-1,2,3-tricarboxylic Acid, TRC
Artikelnummer. 30009763
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009763 10 g
30007341 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30009763 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM29512010G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77370-41-3
Molekylær formel C8H12O6
Molekylvægt (g/mol) 204.18
Synonym α,α-Dimethyltricarballylic Acid, 3-Methyl-1,2,3-butanecarboxylic Acid, 3-Methyl-1,2,3-butanetricarboxylic Acid, MBTCA
SMIL CC(C(C(O)=O)CC(O)=O)(C)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylbutane-1,2,3-tricarboxylic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C8H12O6/c1-8(2,7(13)14)4(6(11)12)3-5(9)10/h4H,3H2,1-2H3,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14)
Formel vægt 204.0634
Procent renhed >95%