Få mere at vide
3-methylbutanamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10563833
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10563833 1 g 1g
10347222 10 g 10g
10650525 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10563833 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB12988DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 541-46-8
Molekylær formel C5H11NO
Molekylvægt (g/mol) 101.149
MDL nummer MFCD00014807
InChI nøgle SANOUVWGPVYVAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym isovaleramide, butanamide, 3-methyl, 3-methylbutyramide, isovaleric amide, isopentanamide, beta-methylbutyramide, isovaleric acid amide, unii-9cp4kb634m, isovaleramide usan, .beta.-methylbutyramide
PubChem CID 10930
IUPAC navn 3-methylbutanamid
SMIL CC(C)CC(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylbutanamide
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 101.15
Procent renhed 97%