Få mere at vide
3-methylbut-3-enoic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-methylbut-3-enoic acid |
| CAS | 1617-31-8 |
| Molekylær formel | C5H8O2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O2/c1-4(2)3-5(6)7/h1,3H2,2H3,(H,6,7) |
| SMIL | CC(=C)CC(=O)O |
| IUPAC navn | 3-methylbut-3-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 100.12 |
| Formel vægt | 100.0524 |