Få mere at vide
3-methylbut-2-enylformiat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10533222
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10533222 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10743063 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10533222 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RDP00092DA
Kemiske identifikatorer
CAS 68480-28-4
Molekylær formel C6H10O2
Molekylvægt (g/mol) 114.14
MDL nummer MFCD00036614
InChI nøgle ZCROFVOAWLRGFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym prenyl formate, 2-buten-1-ol, 3-methyl-, formate, unii-77xfk1mol6, 2-buten-1-ol, 3-methyl-, 1-formate, 3-methylbut-2-en-1-yl formate, 77xfk1mol6, formic acid, 3-methyl-2-butenyl ester, prenylformiat, 3-methyl but-2-enyl formate, 3-methyl-2-butenyl formate #
PubChem CID 110373
SMIL CC(C)=CCOC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylbut-2-enyl formate
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel (CH3)2C=CHCH2OCHO
Mængde 1 g
IUPAC navn 3-methylbut-2-en-1-yl-formiat
Formel vægt 114.14
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk