Få mere at vide
3-Methylbiphenyl, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methylbiphenyl |
| Smeltepunkt | 4 °C til 5 °C |
| Tæthed | 1.014 |
| Kogepunkt | 272 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.602 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2039658 |
| Formel vægt | 168.24 |
| Procent renhed | 95% |