Få mere at vide
3-Methylbiphenyl, 95%
Artikelnummer. 11364414
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11364414 1 g 1g
11374414 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11364414 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01006.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 643-93-6 | C13H12 | 168,239 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 643-93-6
Molekylær formel C13H12
Molekylvægt (g/mol) 168.239
MDL nummer MFCD00008533
InChI nøgle NPDIDUXTRAITDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylbiphenyl, 3-phenyltoluene, 3-methyl-1,1'biphenyl, 1,1'-biphenyl, 3-methyl, 3-methyl-1,1'-biphenyl, biphenyl, 3-methyl, unii-kfp6eo4j6p, kfp6eo4j6p, 1-methyl-3-phenyl-benzene, 3-methyl-biphenyl
PubChem CID 12564
IUPAC navn 1-methyl-3-phenylbenzen
SMIL CC1=CC=CC(=C1)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylbiphenyl
Smeltepunkt 4 °C til 5 °C
Tæthed 1.014
Kogepunkt 272 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.602
Mængde 1 g
Beilstein 2039658
Formel vægt 168.24
Procent renhed 95%