Få mere at vide
Alfa Aesar™ 3-Methylbenzyl mercaptan, 95%
Artikelnummer. 11318585
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11318585 1 g 1g
11328585 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11318585 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. L12043.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 25697-56-7
Molekylær formel C8H10S
Molekylvægt (g/mol) 138.228
MDL nummer MFCD00022075
InChI nøgle PNAZUQUHTIOEHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylphenyl methanethiol, 3-methylbenzyl mercaptan, m-methylbenzyl mercaptan, 3-methylbenzenemethanethiol, m-methylbenzylmercaptan, acmc-1cq7k, 3-methyl-benzenemethanethiol, benzenemethanethiol,3-methyl, benzenemethanethiol, 3-methyl, 3-methylphenyl methane-1-thiol
PubChem CID 2801207
IUPAC navn (3-methylphenyl)methanethiol
SMIL CC1=CC(=CC=C1)CS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylbenzyl mercaptan
Kogepunkt 102°C to 104°C (15 mmHg)
Mængde 1 g
FN nummer UN2810
Beilstein 2239962
Formel vægt 138.23
Procent renhed 95%