Få mere at vide
3-Methylbenzophenon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methylbenzophenone |
| CAS | 643-65-2 |
| Molekylær formel | C14 H12 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-Methylbenzophenone, Methanone, (3-methylphenyl)phenyl-, Benzophenone, 3-methyl- (6CI,7CI,8CI), (3-Methylphenyl)phenylmethanone, 3-Benzoyltoluene, 3-Methylbenzophenone, Phenyl 3-tolyl ketone, Phenyl m-tolyl ketone, Phenyl(m-tolyl)methanone, m-Methylbenzophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O/c1-11-6-5-9-13(10-11)14(15)12-7-3-2-4-8-12/h2-10H,1H3 |
| SMIL | Cc1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | (3-methylphenyl)-phenylmethanon |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.24 |
| Formel vægt | 196.0888 |