Få mere at vide
3-Methylbenzophenon, Mikromol™
Artikelnummer. 17922076
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17922076 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17922076 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0001.13
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
3-Methylbenzophenon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylbenzophenone
CAS 643-65-2
Analyt- eller komponentnavne 3-Methylbenzophenone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H12 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-Methylbenzophenone
InChI formel InChI=1S/C14H12O/c1-11-6-5-9-13(10-11)14(15)12-7-3-2-4-8-12/h2-10H,1H3
SMIL Cc1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC navn (3-methylphenyl)-phenylmethanon
Molekylvægt (g/mol) 196.24
Mængde 100 mg
Formel vægt 196,0888 g/mol