Få mere at vide
3-Methylbenzophenon, Mikromol™
Beskrivelse
3-Methylbenzophenon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methylbenzophenone |
| CAS | 643-65-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Methylbenzophenone |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C14 H12 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3-Methylbenzophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O/c1-11-6-5-9-13(10-11)14(15)12-7-3-2-4-8-12/h2-10H,1H3 |
| SMIL | Cc1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | (3-methylphenyl)-phenylmethanon |
| Vis mere |