Få mere at vide
3-Methylbenzofuran-2-carboxylic acid, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10580902 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10580902 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10580902 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 356360010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylbenzofuran-2-carboxylic acid
Navn note 98%
CAS 24673-56-1
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 192.0°C to 197.0°C
Farve Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C10H8O3
MDL nummer MFCD00060511
Mængde 1 g
Synonym 3-methylbenzofuran-2-carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylic acid, 3-methyl, 3-methyl-2-benzofurancarboxylic acid, 3-methyl-benzofuran-2-carboxylic acid, 3-methylbenzo b furan-2-carboxylic acid, cambridge id 5100668, acmc-1cp97, 3-methylbenzofuran-2-carboxylicacid, 3-methylbenzofuran 2 carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylicacid, 3-methyl
InChI nøgle YMZTUCZCQMQFMK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(OC2=CC=CC=C12)C(=O)O
IUPAC navn 3-methyl-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 176.171
PubChem CID 600591
Formel vægt 176.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Powder