Få mere at vide
3-Methylbenzo[b]thiophene, 98%
Artikelnummer. 11492428
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11492428 1 g 1g
11402438 5 g 5g
11412438 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492428 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15772.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1455-18-1 | C9H8S | 148.22 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og
mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Notes
deltager i basekatalyseret Knoevenagel-kondensationsreaktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1455-18-1
Molekylær formel C9H8S
Molekylvægt (g/mol) 148.22
MDL nummer MFCD00040243
InChI nøgle SEBRPHZZSLCDRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylbenzo b thiophene, 3-methylbenzothiophene, 3-methylthianaphthene, benzo b thiophene, 3-methyl, 3-methylthioindene, benzothiophene, 3-methyl, 3-methyl-1-thiaindene, 3-methylbenzylthiophene, 3-methyl-benzo b thiophene
PubChem CID 73817
IUPAC navn 3-methyl-1-benzothiophen
SMIL CC1=CSC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylbenzo[b]thiophene
Smeltepunkt -40°C
Tæthed 1.13
Kogepunkt 72°C to 74°C (2 mmHg)
Flammepunkt 104°C (219°F)
Brydningsindeks 1.624
Mængde 1 g
Beilstein 111282
Formel vægt 148.23
Procent renhed 98%