Få mere at vide
3-Methylbenzo[b]thiophen-2-carboxylsyre, 97 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid |
| Smeltepunkt | 241 °C til 244 °C |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 192.24 |
| Procent renhed | 97% |