Få mere at vide
3-Methylbenzo[b]thiophen-2-carboxylsyre, 97 %
Artikelnummer. 11450488
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11450488 1 g 1g
11460488 5 g 5g
11470488 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450488 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24624.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 3133-78-6 | C10H8O2S | 192,232 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3133-78-6
Molekylær formel C10H8O2S
Molekylvægt (g/mol) 192.232
MDL nummer MFCD01830305
InChI nøgle YVKLUKXESFJRCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylbenzo b thiophene-2-carboxylic acid, 3-methylbenzothiophene-2-carboxylic acid, acmc-20a6oy, methylbenzothiophene-carboxylic, 3-methylthianaphthene-2-carboxylic acid, 3-methyl 2-benzo b thiophenecarboxylic acid, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, 3-methyl
PubChem CID 821868
IUPAC navn 3-methyl-1-benzothiophen-2-carboxylsyre
SMIL CC1=C(SC2=CC=CC=C12)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 241°C to 244°C
Mængde 1 g
Formel vægt 192.24
Procent renhed 97%