Få mere at vide
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-acetic acid, 97%
Artikelnummer. 11484167
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2.5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
10g
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484167 2.5 g 2.5g
11404177 0.5 g 0.5g
11494167 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484167 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19620.88
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1505-52-8 | C11H10O2S | 206.259 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1505-52-8
Molekylær formel C11H10O2S
Molekylvægt (g/mol) 206.259
MDL nummer MFCD00052299
InChI nøgle MFVMWBIORCNCNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-methylbenzo b thiophen-2-yl acetic acid, benzo b thiophene-2-acetic acid, 3-methyl, 3-methylbenzo b thiophene-2-acetic acid, 3-methylthianaphthene-2-acetic acid, 3-methyl-1-benzothiophen-2-yl acetic acid, 2-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl acetic acid, maybridge1_005368, 3-methyl thianaphthene-2acetic acid, 3-methylbenzo b-thiophene-2-acetic acid, benzo b thiophene-2-aceticacid,3-methyl
PubChem CID 2779867
IUPAC navn 2-(3-methyl-1-benzothiophen-2-yl)eddikesyre
SMIL CC1=C(SC2=CC=CC=C12)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylbenzo[b]thiophene-2-acetic acid
Smeltepunkt 148°C to 150°C
Mængde 2.5 g
Formel vægt 206.25
Procent renhed 97%