Få mere at vide
3-Methylbenzo[b]furan-2-carboxylsyre, 97 %
Artikelnummer. 11460137
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460137 1 g 1g
11470137 5 g 5g
11480137 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460137 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21044.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 24673-56-1 | C10H8O3 | 176,171 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24673-56-1
Molekylær formel C10H8O3
Molekylvægt (g/mol) 176.171
MDL nummer MFCD00060511
InChI nøgle YMZTUCZCQMQFMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylbenzofuran-2-carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylic acid, 3-methyl, 3-methyl-2-benzofurancarboxylic acid, 3-methyl-benzofuran-2-carboxylic acid, 3-methylbenzo b furan-2-carboxylic acid, cambridge id 5100668, acmc-1cp97, 3-methylbenzofuran-2-carboxylicacid, 3-methylbenzofuran 2 carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylicacid, 3-methyl
PubChem CID 600591
IUPAC navn 3-methyl-1-benzofuran-2-carboxylsyre
SMIL CC1=C(OC2=CC=CC=C12)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylbenzo[b]furan-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 192°C to 197°C
Mængde 1 g
Beilstein 132104
Formel vægt 176.17
Procent renhed 97%