Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methylbenzenethiol |
| Navn note | 97% |
| CAS min % | 94.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Colorless to Yellow |
| Tæthed | 1.0440g/mL |
| Kogepunkt | 77.0°C (10.0 mmHg) |
| Flammepunkt | 72°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- m-Toluenethiol
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .