missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Methylbenzenesulfonic Acid Monohydrate, TRC

Artikelnummer. 30480835
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30480835 1 g
30484239 100 mg
30470666 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30480835 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2765951G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 312619-56-0
Molekylær formel C7 H8 O3 S . H2 O
Molekylvægt (g/mol) 190.22
Synonym Benzenesulfonic acid, 3-methyl-, hydrate (1:1), Benzenesulfonic acid, 3-methyl-, hydrate (1:1) (ACI), Benzenesulfonic acid, 3-methyl-, monohydrate (9CI), m-Toluenesulfonic Acid Monohydrate, GW845032A, 3-Methylbenzenesulfonic acid hydrate, m-TSA, GSK3985771C (Niraparib related)
IUPAC navn 3-methylbenzenesulfonic acid;hydrate
SMIL O.Cc1cccc(c1)S(=O)(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Methylbenzenesulfonic Acid Monohydrate
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-3-2-4-7(5-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
Formel vægt 190.023
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.