Få mere at vide
3-methylbenzencarboximidamidhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10783833
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10783833 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10039461 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10783833 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB08395DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 20680-59-5
Molekylær formel C8H11ClN2
Molekylvægt (g/mol) 170.64
MDL nummer MFCD02180878
InChI nøgle QEAXZIMXYPAZAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylbenzenecarboximidamide hydrochloride, 3-methylbenzimidamide hydrochloride, 3-methyl-benzamidine hydrochloride, 3-methylbenzene-1-carboximidamide hydrochloride, benzenecarboximidamide, 3-methyl-, monohydrochloride, m-toluamidine hydrochloride, 3-methylbenzamidine, hydrochloride, 3-methylbenzenecarboxamidine, chloride, 3-methylbenzenecarboximidamide hcl, 3-carbamimidoyltoluene hydrochloride
PubChem CID 2800701
IUPAC navn 3-methylbenzencarboximidamid;hydrochlorid
SMIL CC1=CC=CC(=C1)C(=N)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylbenzenecarboximidamide hydrochloride
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel CH3C6H4C(=NH)NH2·HCl
Mængde 1 g
Formel vægt 170.64
Procent renhed 97%