Få mere at vide
3-Methylbenzenboronsyre, 97%
Artikelnummer. 11476206
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11476206 25 g 25g
11456206 1 g 1g
11466206 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11476206 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23025.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 17933-03-8 | C7H9BO2 | 135,96 g/mol
Suzuki koblingsreaktioner
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17933-03-8
Molekylær formel C7H9BO2
Molekylvægt (g/mol) 135.96
MDL nummer MFCD00040198
InChI nøgle BJQCPCFFYBKRLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-tolylboronic acid, m-tolylboronic acid, 3-methylphenyl boronic acid, 3-methylbenzeneboronic acid, 3-methyl phenyl boronic acid, 3-tolyboronic acid, 3-methylphenyl boranediol, m-methylphenylboronic acid, m-tolyl boronic acid
PubChem CID 2733950
IUPAC navn (3-methylphenyl)boronsyre
SMIL CC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylbenzeneboronic acid
Smeltepunkt ∼160 °C til 162 °C
Mængde 25 g
Beilstein 2935968
Formel vægt 135.96
Procent renhed 97%