Få mere at vide
3-Methylbenzene-1,2-diamine, 97%, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methylbenzene-1, 2-diamine |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Amber Glass Bottle |
| Lineær formel | CH3C6H3(NH2)2 |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 122.17 |
| Procent renhed | 97% |