Få mere at vide
3-Methylbenzamid, TRC
Artikelnummer. 30480507
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30480507 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30480507 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM4848402.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylbenzamide
CAS 618-47-3
Molekylær formel C8H9NO
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C8H9NO/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H2,9,10)
SMIL CC1=CC(C(N)=O)=CC=C1
IUPAC navn 3-methylbenzamid
Molekylvægt (g/mol) 135.16
Formel vægt 135.0684