Få mere at vide
3-Methylbenzamid, TRC
Artikelnummer. 30465767
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30465767 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30465767 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM484840250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylbenzamide
CAS 618-47-3
Molekylær formel C8H9NO
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C8H9NO/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H2,9,10)
SMIL CC1=CC(C(N)=O)=CC=C1
IUPAC navn 3-methylbenzamid
Molekylvægt (g/mol) 135.16
Formel vægt 135.0684