Få mere at vide
3-Methylbenzaldehyde, Mikromol™
Artikelnummer. 30052724
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30052724 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30052724 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0586.06
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Methylbenzaldehyde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Tolualdehyde
CAS 620-23-5
Analyt- eller komponentnavne m-Tolualdehyde
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H8 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-Methylbenzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C8H8O/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-6H,1H3
SMIL Cc1cccc(C=O)c1
IUPAC navn 3-methylbenzaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 120.15
Mængde 100 mg
Formel vægt 120.0575 g/mol