Få mere at vide
(3-Methylaminopropyl)trimethoxysilane, 95%
Artikelnummer. p-7046843
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11379225
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L16541.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3069-25-8 | C7H19NO3Si | 193.32 g/mol
(3-Methylaminopropyl)trimethoxysilan anvendes som koblingsmiddel, adhæsionsfremmere
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(3-Methylaminopropyl)trimethoxysilan anvendes som koblingsmiddel, adhæsionsfremmere
Opløselighed
Noter
Fugtfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3069-25-8
Molekylær formel C7H19NO3Si
Molekylvægt (g/mol) 193.32
MDL nummer MFCD00048021
InChI nøgle DVYVMJLSUSGYMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylaminopropyltrimethoxysilane, n-methyl-3-trimethoxysilyl propan-1-amine, trimethoxy 3-methylamino propyl silane, 1-propanamine, n-methyl-3-trimethoxysilyl, n-methyl-3-trimethoxysilyl propylamine, n-methyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-methylaminopropyl-trimethoxysilane, methyl 3-trimethoxysilyl propyl amine, n-methyl-3-aminopropyl-trimethoxysilane, acmc-20ak27
PubChem CID 76480
IUPAC navn N-methyl-3-trimethoxysilylpropan-1-amin
SMIL CNCCC[Si](OC)(OC)OC
Tekniske data
Kogepunkt 106°C (30mmHg)
Kemisk navn eller materiale (3-Methylaminopropyl)trimethoxysilane
Mængde 25 g
Beilstein 2072720
Flammepunkt 82°C (179°F)
Opløselighedsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vægt 193.32
Procent renhed 95%
Brydningsindeks 1.419
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.978
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (3-Methylaminopropyl)trimethoxysilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: (3-Methylaminopropyl)trimethoxysilane