missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(3-Methylaminopropyl)-5H-dibenz[b,f]azepine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30468775
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30468775 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30468775 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26507610MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (3-Methylaminopropyl)-5H-dibenz[b,f]azepine Hydrochloride
CAS 65213-63-0
Molekylær formel C18H20N2 . HCl
Mængde 10 mg
Synonym N-Methyl-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanamine Hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propyl]-5H-Dibenz[b,f]azepine Hydrochloride, G 35967 Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H20N2.ClH/c1-19-13-6-14-20-17-9-4-2-7-15(17)11-12-16-8-3-5-10-18(16)20;/h2-5,7-12,19H,6,13-14H2,1H3;1H
SMIL Cl.CNCCCN1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
IUPAC navn 3-benzo[b][1]benzazepin-11-yl-N-methylpropan-1-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 300.8
Formel vægt 300.1393
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.