missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(3-Methylaminopropyl)-5H-dibenz[b,f]azepine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3-Methylaminopropyl)-5H-dibenz[b,f]azepine Hydrochloride |
| CAS | 65213-63-0 |
| Molekylær formel | C18H20N2 . HCl |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | N-Methyl-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanamine Hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propyl]-5H-Dibenz[b,f]azepine Hydrochloride, G 35967 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20N2.ClH/c1-19-13-6-14-20-17-9-4-2-7-15(17)11-12-16-8-3-5-10-18(16)20;/h2-5,7-12,19H,6,13-14H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.CNCCCN1c2ccccc2C=Cc3ccccc13 |
| IUPAC navn | 3-benzo[b][1]benzazepin-11-yl-N-methylpropan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 300.8 |
| Formel vægt | 300.1393 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?