Få mere at vide
3-[(Methylamino)sulphonyl]thiophene-2-carboxylic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
3-[(Methylamino)sulphonyl]thiophene-2-carboxylic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[(Methylamino)sulphonyl]-thiophene-2-carboxylic Acid |
| CAS | 64527-92-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-[(Methylamino)sulphonyl]-thiophene-2-carboxylic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H7 N O4 S2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3-[(Methylamino)sulphonyl]thiophene-2-carboxylic Acid, Tenoxicam Imp. H (EP), Tenoxicam Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO4S2/c1-7-13(10,11)4-2-3-12-5(4)6(8)9/h2-3,7H,1H3,(H,8,9) |
| SMIL | CNS(=O)(=O)c1ccsc1C(=O)O |
| IUPAC navn | 3-(methylsulfamoyl)thiophene-2-carboxylic acid |
| Vis mere |