Få mere at vide
3-[(Methylamino)sulphonyl]thiophene-2-carboxylic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 30052071
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052071 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052071 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0247.090025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-[(Methylamino)sulphonyl]thiophene-2-carboxylic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[(Methylamino)sulphonyl]-thiophene-2-carboxylic Acid
CAS 64527-92-0
Analyt- eller komponentnavne 3-[(Methylamino)sulphonyl]-thiophene-2-carboxylic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H7 N O4 S2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-[(Methylamino)sulphonyl]thiophene-2-carboxylic Acid, Tenoxicam Imp. H (EP), Tenoxicam Impurity H
InChI formel InChI=1S/C6H7NO4S2/c1-7-13(10,11)4-2-3-12-5(4)6(8)9/h2-3,7H,1H3,(H,8,9)
SMIL CNS(=O)(=O)c1ccsc1C(=O)O
IUPAC navn 3-(methylsulfamoyl)thiophene-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 221.25
Mængde 25 mg
Formel vægt 220.9816 g/mol