Få mere at vide
3-(methylamino)pyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15480379
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15480379 250 mg 250mg
15460379 1 g 1g
15470379 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15480379 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63602.MD
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 18364-47-1 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18364-47-1
Molekylær formel C6H8N2
Molekylvægt (g/mol) 108.14
MDL nummer MFCD01418130
InChI nøgle DBGFNLVRAFYZBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-3-pyridinamine, 3-methylamino pyridine, methyl-pyridin-3-yl-amine, 3-pyridinamine, n-methyl, 3-methylaminopyridine, unii-33vnv59xc6, methylpyridin-3-ylamine, pubchem14983, acmc-1bqbo, pyridin-3-yl-methylamine
PubChem CID 140376
IUPAC navn N-methylpyridin-3-amin
SMIL CNC1=CC=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Methylamino)pyridine
Farve Gul
Mængde 250 mg
FN nummer UN2810
Formel vægt 108.14
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske